Print…
3-Hydroxyisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
OR12100-1G OR12100-5G OR12100-25G
APOSOR12100-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12100-1G APOSOR12100-5G APOSOR12100-25G
3-Hydroxyisonicotinic acid
3-Hydroxyisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: 315…319 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234165
Número CAS: 10128-71-9