Print…
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
OR1210-25G OR1210-100G OR1210-500G
APOSOR1210-25GEA 23.2 EUR
APOSOR1210-25G APOSOR1210-100G APOSOR1210-500G
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₅H₆N₂O₂S
Ponto de Fusão: 171…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00622441
Número CAS: 118452-04-3