Print…
Ácido 3,5-Diaminobenzóico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1209-250G OR1209-1KG OR1209-500G
APOSOR1209-250GEA 34.8 EUR
APOSOR1209-250G APOSOR1209-1KG APOSOR1209-500G
Ácido 3,5-Diaminobenzóico
Ácido 3,5-Diaminobenzóico
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 235…238 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007807
Número CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0