Print…
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12084-1G OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA 145 EUR
APOSOR12084-1G APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Fórmula: C₈H₉N₃
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08272099
Número CAS: 154924-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III