Print…
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12083-1G OR12083-250MG
APOSOR12083-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12083-1G APOSOR12083-250MG
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Fórmula: C₈H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689753
Número CAS: 60138-76-3