Print…
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3,4-Dichlorophenyl)imidazolidin-2-one
OR12078-1G OR12078-5G OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA 336 EUR
APOSOR12078-1G APOSOR12078-5G APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fórmula: C₉H₈Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 185…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689734
Número CAS: 52420-29-8