Print…
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR12070-10G OR12070-1G OR12070-5G
APOSOR12070-10GEA 1350 EUR
APOSOR12070-10G APOSOR12070-1G APOSOR12070-5G
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₇Br₂NO
Ponto de Fusão: 252 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03617848
Número CAS: 59869-01-1