Print…
2-Amino-5-metiltiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 24.8 EUR
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-metiltiazole
2-Amino-5-metiltiazole
Fórmula: C₄H₆N₂S
Ponto de Fusão: 93…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078317
Número CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III