Print…
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR12067-5G OR12067-100G OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA 21.9 EUR
APOSOR12067-5G APOSOR12067-100G APOSOR12067-25G
2-Chloro-4-methylpyrimidine
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂
Ponto de ebulição: 93…94 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 45…53 °C
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00054434
Número CAS: 13036-57-2