Print…
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12065-10G OR12065-1G OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA 108 EUR
APOSOR12065-10G APOSOR12065-1G APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₆ClN₃
Ponto de Fusão: 127…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07786313
Número CAS: 27032-63-9