Print…
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12051-5G OR12051-1G OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA 24.8 EUR
APOSOR12051-5G APOSOR12051-1G APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Fórmula: C₇H₆BrNO
Ponto de Fusão: 51…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272200
Número CAS: 49669-13-8