Print…
2-Bromo-4-methylimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-methyl-1H-imidazole
OR1205-1G OR1205-10G
APOSOR1205-1GEA 56.7 EUR
APOSOR1205-1G APOSOR1205-10G
2-Bromo-4-methylimidazole
2-Bromo-4-methylimidazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Peso Molecular: 161 g/mol
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659904
Número CAS: 23328-88-3