Print…
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-(hydroxymethyl)piperidine
OR12048-10G OR12048-1G OR12048-5G
APOSOR12048-10GEA 1350 EUR
APOSOR12048-10G APOSOR12048-1G APOSOR12048-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Fórmula: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Peso Molecular: 334.24 g/mol
Ponto de Fusão: 113…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689741
Número CAS: 937012-94-7