Print…
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2-Bromoethoxy)anisole
OR12039-1G OR12039-25G OR12039-5G
APOSOR12039-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12039-1G APOSOR12039-25G APOSOR12039-5G
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Fórmula: C₉H₁₁O₂Br
Ponto de ebulição: 84 °C/0,023mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00980056
Número CAS: 3245-45-2