Print…
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12034-1G OR12034-5G
APOSOR12034-1GEA 0 EUR
APOSOR12034-1G APOSOR12034-5G
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Fórmula: C₁₄H₁₉N₃O
Ponto de Fusão: 187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689731
Número CAS: 785782-25-4