Print…
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR12031-1G OR12031-5G
APOSOR12031-1GEA 336 EUR
APOSOR12031-1G APOSOR12031-5G
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Fórmula: C₂₄H₂₄O₄
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689785
Número CAS: 937602-09-0