Print…
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 415 EUR
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₂₃H₂₂O₄
Peso Molecular: 362.43 g/mol
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689784
Número CAS: 937602-07-8