Print…
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3,5-Dimethyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1203-100G OR1203-25G OR1203-5G
APOSOR1203-100GEA 538 EUR
APOSOR1203-100G APOSOR1203-25G APOSOR1203-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₇BO₃
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05865178
Número CAS: 357611-51-9