Print…
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR12027-10G OR12027-1G OR12027-5G
APOSOR12027-10GEA 1350 EUR
APOSOR12027-10G APOSOR12027-1G APOSOR12027-5G
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Fórmula: C₂₃H₂₂O₄
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689766
Número CAS: 937601-88-2