Print…
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12015-25G OR12015-5G
APOSOR12015-25GEA 227 EUR
APOSOR12015-25G APOSOR12015-5G
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₁ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08060117
Número CAS: 72287-77-5