Print…
1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12012-1G OR12012-5G
APOSOR12012-1GEA 125 EUR
APOSOR12012-1G APOSOR12012-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₃S
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01235910
Número CAS: 3264-38-8