Print…
4-Clorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 132 EUR
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Clorobenzaldeído 98%
4-Clorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅ClO
Ponto de ebulição: 213…214 °C
Ponto de Fusão: 45…50 °C
Densidade: 1,196 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003379
Número CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III