Print…
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1201-1G OR1201-5G
APOSOR1201-1GEA 69.6 EUR
APOSOR1201-1G APOSOR1201-5G
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₅BO₃
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659872
Número CAS: 279262-88-3