Print…
3-Hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12009-100G OR12009-1KG OR12009-500G
APOSOR12009-100GEA 23.2 EUR
APOSOR12009-100G APOSOR12009-1KG APOSOR12009-500G
3-Hydroxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₂
Peso Molecular: 122.12 g/mol
Ponto de ebulição: 191 °C/50mmHg
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003368
Número CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9