Print…
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 27.7 EUR
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₈O₂
Ponto de ebulição: 215 °C
Densidade: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00101764
Número CAS: 7686-77-3