Print…
2,5-Dibromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12002-100G OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA 0 EUR
APOSOR12002-100G APOSOR12002-25G
2,5-Dibromopyridine
2,5-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Ponto de ebulição: 235 °C
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006221
Número CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6