Print…
2-Amino-5-bromopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-1KGEA 111 EUR
APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 136…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006323
Número CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9