Print…
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrCl₂NO₂
Peso Molecular: 270.9000 g/mol
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780670
Número CAS: 93361-94-5