Print…
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11985-1G OR11985-5G
APOSOR11985-1GEA 0 EUR
APOSOR11985-1G APOSOR11985-5G
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Fórmula: C₆H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801021
Número CAS: 313735-62-5