Print…
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(6-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
OR11965-1G OR11965-5G
APOSOR11965-1GEA 128 EUR
APOSOR11965-1G APOSOR11965-5G
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Fórmula: C₈H₁₀ClN₃O
Ponto de Fusão: 149…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466219
Número CAS: 22177-92-0