Print…
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11964-1G OR11964-5G
APOSOR11964-1GEA 0 EUR
APOSOR11964-1G APOSOR11964-5G
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
Fórmula: C₈H₁₀ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00574575
Número CAS: 17259-32-4