Print…
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 126 EUR
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fórmula: C₉H₇N₃O
Ponto de Fusão: 215…218 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801017
Número CAS: 834869-04-4