Print…
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
OR1195-5G OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA 27.7 EUR
APOSOR1195-5G APOSOR1195-25G
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Peso Molecular: 186.40 g/mol
Ponto de Fusão: 106…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659858
Número CAS: 89694-46-2