Print…
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11949-1G OR11949-250MG
APOSOR11949-1GEA 174 EUR
APOSOR11949-1G APOSOR11949-250MG
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrCl₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801039
Número CAS: 115615-19-5