Print…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(1-Pyrazolyl)ethanol
OR11946-1G OR11946-250MG
APOSOR11946-1GEA 42.2 EUR
APOSOR11946-1G APOSOR11946-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Fórmula: C₅H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00046076
Número CAS: 6314-23-4