Print…
5-Amino-2-chlorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11940-100G OR11940-25G OR11940-5G
APOSOR11940-100GEA 237 EUR
APOSOR11940-100G APOSOR11940-25G APOSOR11940-5G
5-Amino-2-chlorophenol
5-Amino-2-chlorophenol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01707858
Número CAS: 6358-06-1