Print…
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR11936-1G OR11936-100MG OR11936-5G
APOSOR11936-1GEA 241 EUR
APOSOR11936-1G APOSOR11936-100MG APOSOR11936-5G
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide 98%
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide
Fórmula: C₁₀H₈BrNO
Peso Molecular: 238.0800 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800901
Número CAS: 82225-32-9