Print…
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11929-1G OR11929-100MG OR11929-500MG
APOSOR11929-1GEA 418 EUR
APOSOR11929-1G APOSOR11929-100MG APOSOR11929-500MG
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₃
Peso Molecular: 204.1800 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801026
Número CAS: 52829-70-6