Print…
3-Bromobenzanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-N-phenylbenzamide
OR11921-1G OR11921-5G
APOSOR11921-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11921-1G APOSOR11921-5G
3-Bromobenzanilide
3-Bromobenzanilide
Fórmula: C₁₃H₁₀BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087947
Número CAS: 63710-33-8