Print…
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1192-1G OR1192-50MG OR1192-5G
APOSOR1192-1GEA 0 EUR
APOSOR1192-1G APOSOR1192-50MG APOSOR1192-5G
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₀H₉BN₂O₃S
Ponto de Fusão: 206…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659877
Número CAS: 850568-26-2