Print…
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11919-1G OR11919-5G OR11919-25G
APOSOR11919-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11919-1G APOSOR11919-5G APOSOR11919-25G
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Fórmula: C₁₁H₁₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00463697
Número CAS: 5892-99-9