Print…
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR11910-1G OR11910-5G OR11910-10G
APOSOR11910-1GEA 0 EUR
APOSOR11910-1G APOSOR11910-5G APOSOR11910-10G
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Fórmula: C₁₃H₁₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00587757
Número CAS: 35309-72-9