Print…
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole, N-METHYLPYRROLE-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER, 1-Methyl-1H-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester
OR1189-1G OR1189-5G OR1189-500MG
APOSOR1189-1GEA 66.7 EUR
APOSOR1189-1G APOSOR1189-5G APOSOR1189-500MG
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₈BNO₂
Ponto de Fusão: 44…50 °C
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06659917
Número CAS: 850567-47-4