Print…
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA 95.7 EUR
APOSOR1188-1G APOSOR1188-250MG
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₃
Peso Molecular: 230.85 g/mol
Ponto de Fusão: 214…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659859
Número CAS: 89694-44-0