Print…
Ácido vanílico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1181-100G OR1181-25G OR1181-5G
APOSOR1181-100GEA 43.5 EUR
APOSOR1181-100G APOSOR1181-25G APOSOR1181-5G
Ácido vanílico
Ácido vanílico
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de Fusão: 210…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002551
Número CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8