Print…
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11741-1G OR11741-250MG
APOSOR11741-1GEA 0 EUR
APOSOR11741-1G APOSOR11741-250MG
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₃H₆ClN₃
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795693
Número CAS: 57575-96-9