Print…
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11733-250MG OR11733-100MG OR11733-1G
APOSOR11733-250MGEA 116 EUR
APOSOR11733-250MG APOSOR11733-100MG APOSOR11733-1G
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
1,3-Dimethylpyrrolidin-2-one
Fórmula: C₆H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01687329
Número CAS: 19597-07-0