Print…
3-Bromobenzene-1,2-diamine, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11721-5G OR11721-1G
APOSOR11721-5GEA 65.4 EUR
APOSOR11721-5G APOSOR11721-1G
3-Bromobenzene-1,2-diamine, Grau técnico
3-Bromobenzene-1,2-diamine
Fórmula: C6H7BrN2
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842434
Número CAS: 1575-36-6
ADR: 6.1,III