Print…
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11720-10G OR11720-1G OR11720-5G
APOSOR11720-10GEA 115 EUR
APOSOR11720-10G APOSOR11720-1G APOSOR11720-5G
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
2-Bromo-6-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263476
Número CAS: 59255-95-7