Print…
4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 55.1 EUR
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 251…253 °C
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004658
Número CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0